850385P
Avanti
18:2 (Cis) PC (DLPC)
Avanti Research™ - A Croda Brand
동의어(들):
1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
크기 선택
About This Item
추천 제품
설명
1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 2 × 100 mg (850385P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850385P-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
지질 유형
cardiolipins
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O
InChI
1S/C44H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h14-17,20-23,42H,6-13,18-19,24-41H2,1-5H3/b16-14-,17-15-,22-20-,23-21-/t42-/m1/s1
InChI key
FVXDQWZBHIXIEJ-LNDKUQBDSA-N
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객