850156P
Avanti
18:1 PI(3,4,5)P3
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′,4′,5′-trisphosphate) (ammonium salt), powder
동의어(들):
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-[phosphoinositol-3,4,5-trisphosphate] (ammonium salt); PIP3[3′,4′,5′](18:1(9Z)/18:1(9Z))
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850156P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850156P-500ug))
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 850156P
지질 유형
cardiolipins
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H]1O)([O-])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI key
CTYBALUTLRWYAN-CJXCTDJBSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객