840885C
Avanti
18:2 PA
1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
동의어(들):
1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); PA(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 2.5 mL (840885C-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 840885C
농도
10 mg/mL (840885C-25mg)
지질 유형
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)O
InChI
1S/C39H69O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(40)45-35-37(36-46-48(42,43)44)47-39(41)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11-14,17-20,37H,3-10,15-16,21-36H2,1-2H3,(H2,42,43,44);/q;+1/p-1/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-;/t37-;/m1./s1
InChI key
UMYNPOZOTCNQKB-DKSSBCNHSA-M
일반 설명
애플리케이션
- has been used as a supplement in mouse chow to see changes in small intestine gene expression[1]
- might be used in saposin-derived lipid nanoparticle (SapNP) formation[2]
- might be used in vacuolar mimic lipid (VML) proteoliposomes used for content-mixing assays[3]
포장
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.