840864C
Avanti
18:0-22:6 PA
1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
동의어(들):
1-octadecanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); PA(18:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)); 110619
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 2.5 mL (840864C-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 840864C
농도
10 mg/mL (840864C-25mg)
지질 유형
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C43H73O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21-22-24-26-28-30-32-34-36-38-43(45)51-41(40-50-52(46,47)48)39-49-42(44)37-35-33-31-29-27-25-23-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h5,7,11,13,17,19,21-22,26,28,32,34,41H,3-4,6,8-10,12,14-16,18,20,23-25,27,29-31,33,35-40H2,1-2H3,(H2,46,47,48);/q;+1/p-1/b7-5-,13-11-,19-17-,22-21-,28-26-,34-32-;/t41-;/m1./s1
InChI key
XMCFQIVGOJWNBA-VOYBGDFJSA-M
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.