주요 문서
840505C
Avanti
18:0-20:4 PG
1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
동의어(들):
1-octadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); SAPG; PG(18:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)); 110653
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 MG
₩1,088,080
₩1,088,080
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 MG
₩1,088,080
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C44H78O10PNa
CAS Number:
Molecular Weight:
821.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
51191904
NACRES:
NA.25
₩1,088,080
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 2.5 mL (840505C-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 840505C
농도
10 mg/mL (840505C-25mg)
지질 유형
phospholipids
cardiolipins
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C44H79O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-44(48)54-42(40-53-55(49,50)52-38-41(46)37-45)39-51-43(47)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17,19,22,24,28,30,41-42,45-46H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-40H2,1-2H3,(H,49,50);/q;+1/p-1/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-;/t41?,42-;/m1./s1
InChI key
XLHSHRIGGNFBGF-PYXSUFCTSA-M
일반 설명
18:0-20:4 PG or 1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) is a sodium salt of glycerophospholipid, with substitution of stearic acid, arachidonic acid and phospho-rac-(1-glycerol) at the sn-1, sn-2 and sn-3 positions respectively, in the glycerol backbone.
애플리케이션
18:0-20:4 PG or 1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt) has been used as a standard in liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC?MS/MS) method for lipid quantification.[1]
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840505C-25mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Max Scherer et al.
Analytical chemistry, 82(21), 8794-8799 (2010-10-16)
Cardiolipin (CL) and bis(monoacylglycero)phosphate (BMP) are unique lipid structures with important biological roles for mitochondrial integrity and endolysosomal degradation, respectively. They are synthesized from common precursors, phosphatidylglycerol (PG) and phosphatidic acid (PA). Here we present a rapid method for the