840490C
Avanti
20:4 PG
Avanti Research™ - A Croda Brand 840490C
동의어(들):
1,2-diarachidonoyl-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (sodium salt)
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 2.5 mL (840490C-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 840490C
농도
10 mg/mL (840490C-25mg)
지질 유형
cardiolipins
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C46H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-45(49)53-41-44(42-55-57(51,52)54-40-43(48)39-47)56-46(50)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11-14,17-20,23-26,29-32,43-44,47-48H,3-10,15-16,21-22,27-28,33-42H2,1-2H3,(H,51,52);/q;+1/p-1/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-,25-23-,26-24-,31-29-,32-30-;/t43?,44-;/m1./s1
InChI key
VDLWDRIXPIHWNE-JXXFPQNESA-M
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.