분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 25 mg (840074P-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 840074P
지질 유형
phosphoglycerides
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C37H69O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(39)45-35(34-44-46(40,41)42)33-43-36(38)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,35H,3-10,12,14-16,19-34H2,1-2H3,(H2,40,41,42);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-;/t35-;/m1./s1
InChI key
IYNPOFCKGPJAFU-HQFKUYMNSA-M
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객