840045P
Avanti
Brain PI(4)P
Avanti Research™ - A Croda Brand 840045P, powder
동의어(들):
L-α-phosphatidylinositol-4-phosphate (Brain, Porcine) (ammonium Salt)
크기 선택
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (840045P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (840045P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (840045P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (840045P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 840045P
지질 유형
phosphoglycerides
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O)([O-])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C47H84O16P2.2H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(49)61-39(37-59-40(48)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2)38-60-65(57,58)63-47-44(52)42(50)46(43(51)45(47)53)62-64(54,55)56;;/h11,13,17,19,22,24,28,30,39,42-47,50-53H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-38H2,1-2H3,(H,57,58)(H2,54,55,56);2*1H3/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-;;/t39-,42+,43?,44?,45?,46?,47-;;/m1../s1
InChI key
HJHASIMOAXACIC-CVKYTLMISA-N
일반 설명
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객