생물학적 소스
soybean
분석
≥98.0% (TLC)
형태
liquid
구성
16:0, ~33% (fatty acid)
18:0, ~9% (fatty acid)
18:1, ~7% (fatty acid)
18:2, ~46% (fatty acid)
18:3, ~5% (fatty acid)
농도
10 mg/mL in chloroform
불순물
≤2% Lyso-PI (TLC)
작용기
phospholipid
지질 유형
phosphoglycerides
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
프로토콜
(soybean), ≥97%; L-α-Phosphatidylethanolamine from egg yolk, Type III, ≥97% (TLC), lyophilized powder; L-α-Phosphatidylcholine, from egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder; Sphingomyelin, from chicken egg yolk, ≥95%