810309P
Avanti
25-NBD cholest-4-en-3-one
Avanti Research™ - A Croda Brand
동의어(들):
25-[N-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)methyl]amino]-27-norcholest-4-en-3-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩811,391
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C33H46N4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
562.74
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.21
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 x 1 mg
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810309P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.