주요 문서
810282P
Avanti
TopFluor PE
Avanti Research - A Croda Brand 810282P, powder
동의어(들):
1-palmitoyl-2-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩406,406
5 MG
₩650,412
₩406,406
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩406,406
5 MG
₩650,412
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C45H77BF2N3O8P
CAS Number:
Molecular Weight:
867.89
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩406,406
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (810282P-1mg)
pkg of 5 × 1 mg (810282P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 810282P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
Phosphoethanolamine (PHOS) is a precursor to phosphatidylcholine and phosphatidylethanolamine.[1] The phosphatidylethanolamine (PE) is a zwitterionic phospholipid.[2]
생화학적/생리학적 작용
Phosphatidylethanolamine controls membrane fluidity in eukaryotic cells.[3] Phosphoethanolamine (PHOS) has the ability to repress tumour growth both in vitro and in vivo.[1]
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810282P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810282P-5mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Lipid-protein interactions in membranes
Marsh D
The Membranes of Cells (1990)
Phosphoethanolamine and the danger of unproven drugs
Ponde N, et al.
Ecancermedicalscience (2016)
Phosphatidylethanolamine is a key regulator of membrane fluidity in eukaryotic cells
Dawaliby R, et al.
Test, 3658-3667 (2016)
Phosphoethanolamine and the danger of unproven drugs
Ponde N, et al.
Ecancermedicalscience (2016)
Lipid-protein interactions in membranes
Febs Letters, 268(2), 371-375 (1990)