분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (800820P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 800820P
지질 유형
neutral lipids
neutral glycerides
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O(C(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C39H76O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,40H,3-36H2,1-2H3
InChI key
UHUSDOQQWJGJQS-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Diacylglycerol mimicks the effects of the tumor-promoting compounds phorbol esters.
애플리케이션
포장
저장 및 안정성
기타 정보
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객