주요 문서
792519C
Avanti
18:1(n9)-16:0 PE - IsoPure
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
1-oleoyl-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (IsoPure)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩328,251
₩328,251
예상 입고일2025년 7월 22일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩328,251
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C39H76NO8P
CAS Number:
Molecular Weight:
718.00
UNSPSC 코드:
51191904
NACRES:
NA.25
₩328,251
예상 입고일2025년 7월 22일세부사항
벌크 견적 요청
분석
>99% (TLC)
양식
chloroform solution
포장
pkg of 1 × 1 mL
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
농도
10 mg/mL in chloroform
응용 분야
lipidomics
metabolomics
지질 유형
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H76NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-21-23-25-27-29-31-38(41)45-35-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)48-39(42)32-30-28-26-24-22-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,37H,3-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b18-17-/t37-/m1/s1
InChI key
DVXMEPWDARXHCX-OTMQOFQLSA-N
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (792519C-10mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)