주요 문서
700316E
Avanti
Leukotriene E4
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
5S-hydroxy-6R-(S-cysteinyl)-7E,9E,11Z,14Z-eicosatetraenoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩673,148
₩673,148
예상 입고일2025년 7월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩673,148
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H37NO5S
CAS Number:
Molecular Weight:
439.61
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩673,148
예상 입고일2025년 7월 14일세부사항
벌크 견적 요청
분석
>99% (TLC)
양식
ethanol solution
포장
pkg of 1 × 100 μg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
농도
100 μg/mL
지질 유형
neutral glycerides
neutral lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C (−15°C to −25°C)
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial/Argon/Foil Bag (700316E-100UG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
55.4 °F
Flash Point (°C)
13 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)