주요 문서
700289P
Avanti
Apocholic acid (Delta 14 isomer)
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
5β-Chol-14-enoic acid-3α,12α-diol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩451,574
₩451,574
예상 입고일2025년 7월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩451,574
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H38O4
CAS Number:
Molecular Weight:
390.56
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩451,574
예상 입고일2025년 7월 09일세부사항
벌크 견적 요청
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 1 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
bile acids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@]12[C@@H](O)C[C@@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])CC4)([H])C4C1=CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI key
GOFALKRKFDZKRN-GZBFLXNFSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700289P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)