주요 문서
700261P
Avanti
Glycodehydrocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
5ß-cholanic acid-3,7,12-trione N-(2-carboxymethyl)-amide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩296,583
₩296,583
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩296,583
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H37NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
459.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩296,583
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
solid
포장
package of 1 × 10 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
bile acids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700261P-10MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)