주요 문서
700323P
Avanti
Cholic acid 3-sulfate disodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
3α, 7α, 12α -trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid 3-sulfate disodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩342,157
₩342,157
예상 입고일2025년 7월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩342,157
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H38Na2O8S
Molecular Weight:
532.60
UNSPSC 코드:
12161700
NACRES:
NA.25
₩342,157
예상 입고일2025년 7월 14일세부사항
벌크 견적 요청
분석
>99% (TLC)
Quality Level
양식
powder
포장
package of 1 × 1 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
bile acids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700323P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)