주요 문서
700103P
Avanti
cholest-4-en-3-one-d7
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Cholest-4-en-3-one-25,26,26,26,27,27,27-d7
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩739,631
₩739,631
예상 입고일2025년 7월 15일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩739,631
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H37D7O
Molecular Weight:
391.68
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.12
₩739,631
예상 입고일2025년 7월 15일세부사항
벌크 견적 요청
양식
powder
포장
package of 1 × 1 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC3)(C)C(CC2)=CC3=O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI key
NYOXRYYXRWJDKP-CDQVJRDZSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700103P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)