설명
4-cholesten-3-one
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (700065P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C1CCC2(C3C(C4C(C(CC4)C(CCCC(C)C)C)(CC3)C)CCC2=C1)C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h17-19,22-25H,6-16H2,1-5H3
InChI key
NYOXRYYXRWJDKP-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.