주요 문서
700074P
Avanti
T-MAS-d6
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
110893
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩2,703,859
₩2,703,859
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩2,703,859
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C29H42D6O
CAS Number:
Molecular Weight:
418.73
UNSPSC 코드:
41141804
NACRES:
NA.25
₩2,703,859
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
설명
(4,4-dimethyl-d6)cholest-8(9),24-dien-3β-ol
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (700074P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
SMILES string
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C)C3CC4)=C4C1CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCC=C(C)C
InChI key
CHGIKSSZNBCNDW-SWCUYMAQSA-N
관련 카테고리
일반 설명
14-demethyl-lanosterol (D6) is a deuterated natural sterol.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700074P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)