700039P
Avanti
24(S),25-epoxycholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
동의어(들):
(24S,25)-Epoxycholesterol, (3β,24S)-24,25-Epoxycholest-5-en-3-ol
크기 선택
About This Item
추천 제품
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (700039P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (700039P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O1[C@H](C1(C)C)CC[C@H]([C@@H]2[C@@]3([C@H]([C@H]4[C@@H]([C@]5(CC[C@@H](CC5=CC4)O)C)CC3)CC2)C)C
InChI
1S/C27H44O2/c1-17(6-11-24-25(2,3)29-24)21-9-10-22-20-8-7-18-16-19(28)12-14-26(18,4)23(20)13-15-27(21,22)5/h7,17,19-24,28H,6,8-16H2,1-5H3/t17-,19+,20+,21-,22+,23+,24+,26+,27-/m1/s1
InChI key
OSENKJZWYQXHBN-XVYZBDJZSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.