700017P
Avanti
25-hydroxycholesterol-3-sulfate
Avanti Research™ - A Croda Brand
동의어(들):
5-cholesten-3beta, 25-diol 3-sulfate; 25HC3S
크기 선택
About This Item
추천 제품
설명
25-hydroxycholesterol-3-sulfate (sodium salt)
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 10 mg (700017P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (700017P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](OS(=O)([O-])=O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)(O)C.[Na+]
InChI key
OEGAOHNRCSZIRO-KSGNISEOSA-M
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.