분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (700002P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(C(F)(F)F)CCC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4(CC[C@@H](CC4=CC3)O)C)CC2)CC1)C)C
InChI
1S/C27H39F7O/c1-16(5-4-12-25(28,26(29,30)31)27(32,33)34)20-8-9-21-19-7-6-17-15-18(35)10-13-23(17,2)22(19)11-14-24(20,21)3/h6,16,18-22,35H,4-5,7-15H2,1-3H3/t16-,18+,19+,20-,21+,22+,23+,24-/m1/s1
InChI key
DUAIJEYNEJQOCE-OLSVQSNTSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.