주요 문서
600480
Avanti
20mL Clear Vial
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
20 mL Clear Vial with PTFE Lined Screw Cap Closure, (Glass)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
24122000
NACRES:
NA.25
material
(Glass)
포장
vial of 1 × 20 mL (600480-1EA)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
포장
20ml Clear Glass Screw Cap Vial
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)