주요 문서
330282P
Avanti
Clickable Cholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩451,472
₩451,472
예상 입고일2025년 6월 17일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩451,472
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C29H45NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
503.67
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.26
₩451,472
예상 입고일2025년 6월 17일세부사항
벌크 견적 요청
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (330282P-5MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
애플리케이션
Click Chemistry
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)