solubility
H2O: 50 mg/mL
항생제 활성 스펙트럼
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
동작 모드
cell wall synthesis | interferes
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].[H][C@]12SCC(CSc3nnnn3C)=C(N1C(=O)[C@]2(NC(=O)CSCC#N)OC)C([O-])=O
InChI
1S/C15H17N7O5S3.Na/c1-21-14(18-19-20-21)30-6-8-5-29-13-15(27-2,17-9(23)7-28-4-3-16)12(26)22(13)10(8)11(24)25;/h13H,4-7H2,1-2H3,(H,17,23)(H,24,25);/q;+1/p-1/t13-,15+;/m1./s1
InChI key
BITQGIOJQWZUPL-PBCQUBLHSA-M
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)