양식
chloroform solution
포장
pkg of 2 × 20 mL (131101C-1g)
pkg of 1 × 4 mL (131101C-100mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
농도
25 mg/mL (131101C-100mg)
25 mg/mL (131101C-1g)
지질 유형
lipid extracts
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객