주요 문서
Z764507
Briskheat heating tape, cloth, dual-element
W × L 1 in. × 8 ft, AC/DC input 240 V AC
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩328,150
₩328,150
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩328,150
About This Item
UNSPSC 코드:
41102405
NACRES:
NB.76
₩328,150
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
AC/DC 입력
240 V (AC)
제조업체/상표
BriskHeat BWH102080LDE
파라미터
0-760 °C temp. range
너비 × 길이
1 in. × 8 ft
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Supplied with SDC controller-compatible plug
  • High temperature Samox® knitted and braided used in construction
  • Multi-stranded resistance wire for increased durability and flexibility
  • Double braided outer sheath cover
  • Temperature controller required (not included)
Maximum exposure temperature:
BWH series:1400°F (760°C)
Power density:
BWH series: Standard: 13.1 watts/in2 (0.020 watts/mm2)
Wide: 7.7 watts/in2 (0.012 watts/mm2)
1.75 in. (44 mm) wide tape or greater.
법적 정보
Samox is a registered trademark of BriskHeat Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)