주요 문서
Z764302
Briskheat heating tape, fiberglass, grounded
W × L 1 in. × 10 ft, AC/DC input 240 V AC
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩382,148
₩382,148
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩382,148
About This Item
UNSPSC 코드:
41102405
NACRES:
NB.76
₩382,148
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
AC/DC 입력
240 V (AC)
material
silicone
특징
CE compliant
제조업체/상표
BriskHeat BIH102100LGE
파라미터
0-250 °C temp. range
너비 × 길이
1 in. × 10 ft
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Supplied with SDC controller-compatible plug.
  • Fiberglass knitted and double braided outer sheath cover
  • Multi-stranded resistance wire for increased durability and flexibility
  • Power density: 9.6 watts/in2 (0.015 watts/mm2)
  • Temperature controller required
  • Maximum exposure temperatures up to 482 °F (250 °C)
  • Includes 9 in. (230 mm) long high temperature tie downs for easy installation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)