주요 문서
Z764396
Briskheat heating tape, silicone rubber, grounded
W × L 1 in. × 8 ft, AC/DC input 240 V AC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102405
NACRES:
NB.76
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
AC/DC 입력
240 V (AC)
material
silicone
특징
CE compliant
제조업체/상표
BriskHeat BS0102080LGE
파라미터
0-232 °C temp. range
너비 × 길이
1 in. × 8 ft
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Supplied with SDC controller-compatible plug
  • Maximum exposure temperature: 450°F (232°C)
  • Silicone rubber extruded outer sheath, fiberglass knitted and braided heating element construction
  • Multi-stranded resistance wire for increased durability and flexibility
  • Power density: 4.3 watts/in2 (0.007 watts/mm2)
  • Up to 392°F (150°C)
  • Moisture and chemical resistant
  • Temperature controller required
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)