주요 문서
Z760293
Ohaus® MB-23 and MB-25 moisture analyzers
Model MB23, AC/DC input 110 V AC
동의어(들):
moisture meters
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111502
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제조업체/상표
Ohaus® MB23 US
계량 용량 측정 범위
110 g
파라미터
50-160 °C temp. limit
W × H × depth
17 cm × 13 cm × 28 cm
플렛폼 직경
90 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The MB23 has an IR heating element. The non-glass infrared heating element provides even heating and is ideal for food testing, textiles, wastewater, and ceramics applications.
The Moisture analyzers combine high quality construction and easy setup. The LCD display is backlit, and it has a standard RS232 port.
  • easy to clean design
  • heating chamber is low maintenance
  • compact footprint
법적 정보
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)