주요 문서
OH30241169
Ohaus® MB120 Mositure Analyzer
Model MB120, weighing capacity 120 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 210 - 2310 V, Schuko plug
동의어(들):
Ohaus® Moisture Analyzer
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩7,557,893
₩7,557,893
예상 입고일2025년 7월 01일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩7,557,893
About This Item
UNSPSC 코드:
41111500
NACRES:
NB.13
₩7,557,893
예상 입고일2025년 7월 01일세부사항
material
metal weighing plate
특징
CE compliant
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ohaus® 30241169
계량 용량 측정 범위
120 g, resolution: 0.001 g
칭량팬 직경
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Combining Speed and Precision in One Moisture Analyzer
애플리케이션
Percent Moisture Determination, Percent Solid Determination, Weighing
특징 및 장점
Colour touchscreen display with intuitive icon-based navigation Fast halogen heating technology provides uniform drying for precise and repeatable results Analysis made simple: tare, add your sample, press start and see your results Robust hou
법적 정보
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)