주요 문서
Z755796
Block for MultiTherm shaker
96x 0.2 mL or 1 x PCR plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩729,582
₩729,582
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩729,582
About This Item
UNSPSC 코드:
41102404
NACRES:
NB.76
₩729,582
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
Holds 1 x plate
Holds 96 X 0.2 mL tubes
제조업체/상표
Benchmark Scientific H5000-02
기술
PCR: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
An assortment of blocks are available to use with the MultiTherm shaker, each sold separately.
법적 정보
MultiTherm is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)