뒤로
Block for MultiTherm
™
shaker
Products
Manufacturer
포장 단위
제품 필터
Showing 1-13 of 13
비교
제품 번호
설명
가격
Z755834
Block for MultiTherm
™
shaker,
Holds 35 x 1.5 mL tubes
확장
가격 보기
Z755796
Block for MultiTherm
™
shaker,
96x 0.2 mL or 1 x PCR plate
확장
가격 보기
Z755842
Block for MultiTherm
™
shaker,
Holds 35 x 2.0 mL tubes
확장
가격 보기
Z755826
Block for MultiTherm
™
shaker,
15 x 0.5 mL and 20 x 1.5 mL
확장
가격 보기
Z755869
Block for MultiTherm
™
shaker,
Holds 12 x 15 mL tubes
확장
가격 보기
Z755877
Block for MultiTherm
™
shaker,
Holds 6 x 50 mL tubes
확장
가격 보기
Z755885
Block for MultiTherm
™
shaker,
확장
가격 보기
Z742458
Block for MultiTherm
™
shaker,
Holds24 x 2 mL HPLC/autosampler vials
확장
가격 보기
Z742461
Block for MultiTherm
™
shaker,
multipurpose chamber for water, liquid, or beads
확장
가격 보기
Z755818
Block for MultiTherm
™
shaker,
Holds 54 x 0.5 mL tubes
확장
가격 보기
Z742456
Block for MultiTherm
™
shaker,
Holds 1 x deep well mircoplate, max. height 54 mm
확장
가격 보기
Z755850
Block for MultiTherm
™
shaker,
Holds 24 x 12 mm tubes
확장
가격 보기
Z742455
Block for MultiTherm
™
shaker,
Holds for 12 x 5 x tubes