주요 문서
Z755443
Stacking platform with flat mat for BenchBlotter and BlotBoy
pkg of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩212,338
₩212,338
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩212,338
About This Item
UNSPSC 코드:
41103811
NACRES:
NB.73
₩212,338
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific BR1000-STACK
일반 설명
Also fits the BenchRocker models.
법적 정보
BenchBlotter is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
BlotBoy is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. What are the dimensions (l x w x h) of this platform?
    1 답변
    1. The platform dimensions are as follows:
      Length - 12 inches
      Width - 12 inches
      Height - 3 inches