주요 문서
Z742429
Stacking platform for Mini BlotBoy
with dimpled mat, small, W × D 10.5 in. × 7.5 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩240,352
₩240,352
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩240,352
About This Item
UNSPSC 코드:
41103811
NACRES:
NB.73
₩240,352
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
포장
pkg of 4
제조업체/상표
Benchmark Scientific B3D-STACK-D
너비 × 깊이
10.5 in. × 7.5 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Stacking platform for Mini BlotBoy
법적 정보
BlotBoy is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)