주요 문서
Z743189
Julabo® bath covers
with built in heat exchanger to fit CORIO CD-BC4/BC6
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩694,463
₩694,463
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩694,463
About This Item
UNSPSC 코드:
41103706
NACRES:
NB.77
₩694,463
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Julabo 9970240
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Bath cover with built-in heat exchanger. To use the heat exchanger, a hose with an inner diameter of 10/12 mm is required.
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)