This item has a low temperature range from -20 °C to -40 °C with an upper limit of 150 °C. The temperature accuracy (stability) is ±0.03 °C.
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
추천 제품
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Julabo 9012703
temp measuring range
-25 °C, accuracy: 150 °C
수조 사용가능 용적
3 L (4 L)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Refrigerated / Heating Circulators of the new CORIO series distinguish themselves with a great price-to-performance ratio. They are ideal for all standard tasks and routine work in laboratories and industry.
애플리케이션
Temperature control of samples in a circulator bath or temperature control of an external application. For example: measuring cells, refractometers, polarimeters, photometers, viscometers, fermenters, electrophoresis chambers, chromatography columns, rotary evaporators, rheometers, and more.
특징 및 장점
- Models for internal and external applications
- Bright, white, easy to read display
- Very quiet
- Easy change-over from internal to external circulation and vice versa
- External pump connections (M16x1)USB interface
- Space-saving cooling coil design provides more usable space in the bath tank
- Bath lid and drain tap included
- Removable ventilation grid
- Refrigeration unit without side vents
- Class III (FL) according to DIN 12876-1
법적 정보
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.