주요 문서
Z743026
Julabo® CORIO CD heating circulator with open bath
CD-B39, capacity 35 L (41 L), temperature 20-150 °C, stainless steel bath, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103706
NACRES:
NB.77
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
stainless steel bath
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Julabo 9012439
온도 측정 범위
20-150 °C
용량
35 L (41 L)
외부 너비 × 길이 × 높이
54 cm × 34 cm × 57 cm
개방부 너비 × 길이 × 높이
33 cm × 30 cm × 30 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Open Heating Bath Circulators of the new CORIO series feature high-quality bath tanks made of stainless steel and pump connections.
Your advantages
  • Models for internal and external applications
  • Bright, white, easy to read display
  • Very quiet
  • Easy pump change-over between internal and external circulation
  • USB connection
  • High-quality bath tanks made of stainless steel
  • Integrated drain screw (except B5)
Cooling coil and bath cover available as optional accessories
법적 정보
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)