주요 문서
Z742968
Julabo® CORIO C open heating bath circulator
C-BT5, capacity 3.5 L (5 L), transparent plastic bath, temperature 20-100 °C, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103706
NACRES:
NB.77
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
transparent plastic bath
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Julabo 9011305
온도 측정 범위
20-100 °C
용량
3.5 L (5 L)
외부 너비 × 길이 × 높이
23 cm × 38 cm × 38 cm
개방부 너비 × 길이 × 높이
15 cm × 15 cm × 15 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Open heating bath circulators are designed for internal applications in the circulator bath.
CORIO C open heating bath circulators in this range are equipped with bath tanks made of Polycarbonat or stainless steel.
Available accessories include a variety of test tube racks, immersion-height adjustable platforms and cooling coils. The circulator can be removed for easy cleaning of the bath tanks.
법적 정보
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)