주요 문서
Z742792
Kern EG-N and WE-N series, loop for underfloor weighing
for balances with weigh plates 180 mm x 160 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩79,982
₩79,982
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩79,982
About This Item
UNSPSC 코드:
41111502
NACRES:
NB.71
₩79,982
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
제조업체/상표
Kern EG-A08
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Loop for underfloor weighing, suitable for precision balance KERN EW-N/EG-N (only for models with weighing plate size W×D 118 mm).
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)