제품 Z674567은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
추천 제품
제조업체/상표
Labnet S0500-230V-EU
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- GyroMini™ nutating mixer is designed for maintaining the uniform suspension of blood components in blood collection tubes without foaming.
- Ideal for mixing large strands of DNA into solution in micro tubes or mixing blood into a buffer in large centrifuge tubes.
- Small foot print means less bench space needed
- Gyratory action provides gentle, thorough mixing
- Ideal for mixing blood samples in centrifuge tubes
- Fixed speed and pitch provide optimum agitation
- Safe for cold room use
The GyroMini is supplied with a dimpled mat for holding tubes firmly in place.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
GyroMini is a trademark of Labnet Intl., Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.