주요 문서
Z742529
Mini Nutating Rocker with flat mat, platform 8 x 6 in.
AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩784,189
₩784,189
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩784,189
About This Item
UNSPSC 코드:
41103801
₩784,189
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
포장
pkg of 1
제조업체/상표
Benchmark Scientific H3D1020
플렛폼 크기
8 in. × 6 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Mini Nutating Rocker is pictured inside the MyTemp incubator; (supplied with both flat and dimpled mats) for Benchmark MyTemp Mini Digital Incubator H2200-H and H2200-HC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. What temperature range is this product rated for?
    1 답변
    1. The temperature range is +4C to +50C.