주요 문서
Z742310
Rocking platform for RotoBot Mini
size 6 in. × 10 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩323,684
₩323,684
예상 입고일2025년 3월 12일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩323,684
About This Item
UNSPSC 코드:
41103811
NACRES:
NB.73
₩323,684
예상 입고일2025년 3월 12일세부사항
제조업체/상표
Benchmark Scientific
크기
6 in. × 10 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For rocking applications, this platform with a non-slip rubber mat is an accessory for the Rotobot and Rotobot Mini rotating mixers. Once attached, simply select the "PP" mode to turn the rotator into a platform rocker.
기타 정보
For use with the Rotobot Rotating Mixer Z742300/1/2 (Benchmark Scientific number R4045).
법적 정보
Rotobot is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)