주요 문서
Z742293
MiniMag Mini Magnetic Stirrer
AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
동의어(들):
benchmark Scientific mini centrifuge, ministirrer, personal stirplate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩215,180
₩215,180
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩215,180
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
₩215,180
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
30 mm max stir bar
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific S1005
파라미터
100-1500 rpm speed
4-45 °C temp. limit
너비(W) × 깊이 × 높이(H)
4.7 in. (12 cm) × 4.7 in. (12 cm) × 1.2 in. (3 cm)
플레이트 크기 × 너비 × 길이
× 85 mm × 85 mm
플렛폼 너비 × 깊이
3.4 in. (8.5 cm) × 3.4 in. (8.5 cm)
중량
0.45 lb (0.2 kg)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With a square footprint of under 5 inches, the MiniMag is the most compact stirrer in the Benchmark line. Despite its modest dimensions, the 3.4 inch square work surface accepts a wide variety of beakers, flasks, bottles
and other laboratory vessels for stirring volumes as large as 1.5 liters.
The stirring speed is continuously adjustable from 100 to 1500rpm. For temperature sensitive samples, the MiniMag is incubator and cold-room safe for use from 4°C to 45°C.
특징 및 장점
  • Mini sized, less than 3.5 in. wide
  • Adjustable speed control, 100 to 1500 rpm.
  • Effectively mixes volumes up to 1.5 L
법적 정보
MiniMag is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)