주요 문서
Z742270
DURAN® Bottle Top Vacuum Filter Funnels
capacity 500 mL, thread for GL 45, polyethersulfone membrane, pore size 0.1 μm, filter diam. 90 mm, sterile
동의어(들):
292702818
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
material
polyethersulfone membrane
무균
sterile
포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
DURAN® 292702818
용량
500 mL
직경
90 mm
필터 직경
90 mm
공극 크기
0.1 μm pore size
피팅
thread for GL 45
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Designed for sterilization or clarification of aqueous cell culture media. Supplied as a filter funnel only unit for use with the Duran TILT (with GL 45 thread adaptor) or 45 mm media bottles. Comes in three different asymmetric pore sizes (0.1 um, 0.2 um, 0.45 um). Raised molded graduation marks for easy volume reading. Manufactured in a clean room form non-cytotoxic materials. Supplied sterile.
기타 정보
Requires Z742267use with DURAN TILT media bottles.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)