주요 문서
Z741398
Accuris Mini
capacity 100 g
동의어(들):
laboratory balance, small weighing balance
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩99,775
₩99,775
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩99,775
About This Item
UNSPSC 코드:
41111502
NACRES:
NB.71
₩99,775
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
파라미터
0.01 g readability
용량
100 g
outside size
6.6 cm (2.6 in.) × 9.9 cm (3.9 in.) × 1.9 cm (0.75 in.)
칭량팬 직경
5.3 cm (2.1 in.) × 5.7 cm (2.25 in.)
베터리 전력
2 AAA
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Accuris Mini Balances are extraordinarily compact, easy to use, and convenient for a variety of laboratory weighing applications. With a footprint of only 2.6 x 3.9 inches, these Mini Balances offer exceptional accuracy and linearity through their full weighing ranges.
These digital balances feature an easy to read, backlit, liquid crystal display. Buttons for ON/OFF, MODE and TARE are located on the front for easy access.
*Calibration weights NOT included
법적 정보
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)