Z742785
Kern EMB series precision balances
Kern EMB 500-1, weighing capacity 500 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.2 g
동의어(들):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩110,432
₩110,432
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩110,432
About This Item
UNSPSC 코드:
41111502
NACRES:
NB.71
₩110,432
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
추천 제품
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kern EMB 500-1
계량 용량 측정 범위
500 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.2 g
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Entry level laboratory balance with tremendous weighing performance
- Simple and convenient 2-key operation, making them ideal for use in schools and universities
- Tare function facilitates formulation work
- Particularly flat design
- Secure and non-slip positioning with rubber feet
- Ready for use: Batteries included. AUTO-OFF function to preserve the batteries, can be switched off
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터