주요 문서
Z741346
Accuris Analytical Balance
weighing capacity 120 g, resolution: 0.0001 g, AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
동의어(들):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111502
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
stainless steel platform
제조업체/상표
Benchmark Scientific W3100-120
측정 범위
resolution: 0.0001 g
계량 용량 측정 범위
120 g
outside size
32 cm (12.5 in.) × 47 cm (18.5 in.) × 28 cm (11 in.)
칭량팬 직경
90 mm (3.5 in.)
응용 분야
PFAS testing
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Accuris Analytical balances incorporate electromagnetic sensor technology and precision mechanical components to offer superior weight determinations to a fraction of a milligram. The glass draft shield enclosing the weighing chamber has sliding doors on the sides and top for easy access to the weigh pan.
Leveling feet on the rear of the balance extend laterally to provide stability, and a sensitive leveling bubble aids in the leveling process.
법적 정보
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)