주요 문서
Z741340
MAGic Clamp universal platform for flasks and tube racks
L × W 16 in. × 16.5 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩678,122
₩678,122
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩678,122
About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.77
₩678,122
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
제조업체/상표
Benchmark Scientific BT4010-MR
길이 × 너비
16 in. × 16.5 in.
일반 설명
The convenient MAGic Clamp platform can be used for both Erlenmeyer flasks and test tube racks. The unique, magnetic attachment method is the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
법적 정보
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)